Drukuj
2-Pirolokarbaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
132060250 132061000 132060050
ACRO132060250EA 714 PLN
ACRO132060250 ACRO132061000 ACRO132060050
2-Pirolokarbaldehyd 99%
2-Pirolokarbaldehyd
Formuła: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005217
Numer CAS: 1003-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-705-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Low melting crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥98.5 %