Drukuj
3-(Hydroksymetylo)pirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
132000050 132001000
ACRO132000050EA 120 PLN
ACRO132000050 ACRO132001000
3-(Hydroksymetylo)pirydyna 98%
3-(Hydroksymetylo)pirydyna
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 259 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,124 g/cm³
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006407
Numer CAS: 100-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-864-6
Klasyfikacja Merck : 12,06614
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5425 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %