Drukuj
2-Hydroksymetylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
131990250 131991000
ACRO131990250EA 260 PLN
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Hydroksymetylopirydyna 98%
2-Hydroksymetylopirydyna
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006348
Numer CAS: 586-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-592-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %