Drukuj
Kwas propiolowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131500100 131500250 131501000
ACRO131500100EA 526 PLN
ACRO131500100 ACRO131500250 ACRO131501000
Kwas propiolowy 98%
Kwas propiolowy
Formuła: C₃H₂O₂
Temp. Wrzenia: 153…157 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004360
Numer CAS: 471-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-437-8
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08006
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1,4305 to 1,4345 (20 °C, 589 nm)
Titration with NaOH 97,5 to 102,5 %