Drukuj
pentaerytryt 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
129870010 129872500 129870050
ACRO129870010EA 216 PLN
ACRO129870010 ACRO129872500 ACRO129870050
pentaerytryt 98%
pentaerytryt
Formuła: C₅H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 276 °C (30 mmHg)
Temp. topnienia: 257…264 °C
Gęstość: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004692
Numer CAS: 115-77-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-104-9
Klasyfikacja Merck : 12,07245
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %