Alkohol oleilowy ca, 60%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
129530010
129530025
ACRO129530010EA
368
PLN
ACRO129530010
ACRO129530025
Alkohol oleilowy ca, 60%, Technical Grade
Alkohol oleilowy
Formuła:
C₁₈H₃₆O MW: 268.48 g/mol Temp. Wrzenia: 207 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 5 °C Gęstość: 0.84 g/cm³ Temp. Zapłonu: 170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002993 Numer CAS: 143-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-597-3 Klasyfikacja Merck : 12,06968 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | 60 % Typical |