Drukuj
4-Nitropirokatechol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128600050 128600100 128600500
ACRO128600050EA 277 PLN
ACRO128600050 ACRO128600100 ACRO128600500
4-Nitropirokatechol 97%
4-Nitropirokatechol
Formuła: C₆H₅NO₄
Temp. topnienia: 173…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007242
Numer CAS: 3316-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-009-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green to yellow brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %