Drukuj
1-Metylo-2-tiomocznik 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
127900250 127901000
ACRO127900250EA 220 PLN
ACRO127900250 ACRO127901000
1-Metylo-2-tiomocznik 97%
1-Metylo-2-tiomocznik
Formuła: C₂H₆N₂S
MW: 90.15 g/mol
Temp. topnienia: 118…123 °C
Numer MDL: MFCD00004938
Numer CAS: 598-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-936-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
HPLC ≥96.0 %