Drukuj
Sulfon dimetylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 181 PLN
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Sulfon dimetylowy 98%
Sulfon dimetylowy
Formuła: C₂H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 238 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 107…111 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007566
Numer CAS: 67-71-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-665-9
Klasyfikacja Merck : 13,03284
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %