Drukuj
Metakrylan metylu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
127140010 127140025 127140250 127140100
ACRO127140010EA 282 PLN
ACRO127140010 ACRO127140025 ACRO127140250 ACRO127140100
Metakrylan metylu 99% stabilised
Metakrylan metylu
Formuła: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008587
Numer CAS: 80-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-297-1
Jednostka: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Klasyfikacja Merck : 14,5941
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)