N-Metylomaleimid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
127080050
127080250
127081000
ACRO127080050EA
350
PLN
ACRO127080050
ACRO127080250
ACRO127081000
N-Metylomaleimid 97%
N-Metylomaleimid
Formuła:
C₅H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 194 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 93…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005508 Numer CAS: 930-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-226-1 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 93 to 98 °C |
GC | ≥96.0 % |