Drukuj
2-Metylofuran 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
126830010 126830050 126832500
ACRO126830010EA 650 PLN
ACRO126830010 ACRO126830050 ACRO126832500
2-Metylofuran 99% stabilised
2-Metylofuran
Formuła: C₅H₆O
Temp. Wrzenia: 63…66 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003248
Numer CAS: 534-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-594-5
Jednostka: 2301
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.01 % hydroquinone