Drukuj
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
126730250 126730050 126731000
ACRO126730250EA 512 PLN
ACRO126730250 ACRO126730050 ACRO126731000
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu 97%
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 116…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002276
Numer CAS: 2150-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-428-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %