Drukuj
2,2'-Metyloiminodietanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Metylodietanoloamina
126720010 126720025 126722500
ACRO126720010EA 472 PLN
ACRO126720010 ACRO126720025 ACRO126722500
2,2'-Metyloiminodietanol 99+%
2,2'-Metyloiminodietanol
Formuła: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
MW: 119.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 247
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1.038 g/cm³
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002848
Numer CAS: 105-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-312-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %