5-Methoxy-2-methylindole 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
125940050
125940250
125940010
ACRO125940050EA
714
PLN
ACRO125940050
ACRO125940250
ACRO125940010
5-Methoxy-2-methylindole 99+%
5-Methoxy-2-methylindole
Formuła:
C₁₀H₁₁NO Temp. Wrzenia: 145 °C (1,5 -rr) Temp. topnienia: 85…88 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005620 Numer CAS: 1076-74-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-066-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 88 °C |
GC | ≥99.0 % |
Elemental Analysis | 14.80 to 18.83 % (S) |