Drukuj
Chlorek 4-metoksybenzenosulfonylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125730250 125731000
ACRO125730250EA 274 PLN
ACRO125730250 ACRO125731000
Chlorek 4-metoksybenzenosulfonylu 99%
Chlorek 4-metoksybenzenosulfonylu
Formuła: C₇H₇ClO₃S
Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007446
Numer CAS: 98-68-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-692-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)