Drukuj
2-Merkaptobenzotiazol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
125450010 125450100 125452500 125450500
ACRO125450010EA 361 PLN
ACRO125450010 ACRO125450100 ACRO125452500 ACRO125450500
2-Merkaptobenzotiazol 95%
2-Merkaptobenzotiazol
Formuła: C₇H₅NS₂
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 172…182 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005781
Numer CAS: 149-30-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-736-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05893
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 180 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Impurity Contains 1 to 2% oil
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g