Drukuj
Kwas lewulinowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
125140010 125141000 125142500 125140050
ACRO125140010EA 650 PLN
ACRO125140010 ACRO125141000 ACRO125142500 ACRO125140050
Kwas lewulinowy 98+%
Kwas lewulinowy
Formuła: C₅H₈O₃
Temp. Wrzenia: 245…246 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002796
Numer CAS: 123-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-649-2
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05492
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %