Drukuj
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 298 PLN
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy 98%
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 208 - 210 °C (14 -rr)
Temp. topnienia: 126…130 °C
Gęstość: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002778
Numer CAS: 501-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-931-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %