Drukuj
N-(Hydroksymetylo)ftalimid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
121490250 121491000
ACRO121490250EA 152 PLN
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hydroksymetylo)ftalimid 97%
N-(Hydroksymetylo)ftalimid
Formuła: C₉H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 415 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 140…145 °C
Numer MDL: MFCD00005899
Numer CAS: 118-29-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-241-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %