Drukuj
6-Metylo-2-tiouracyl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methiocil, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, Methylthiouracil, MZU, Basethyrin, 4-Hydroxy-2-mercapto 6-methylpyrimidine, Thiothymin
121305000 121300025
ACRO121305000EA 476 PLN
ACRO121305000 ACRO121300025
6-Metylo-2-tiouracyl 98%
6-Metylo-2-tiouracyl
Formuła: C₅H₆N₂OS
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006040
Numer CAS: 56-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-252-3
Klasyfikacja Merck : 12,06210
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %