Drukuj
kwas 5-hydroksyindolilo-3-octowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 1190 PLN
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
kwas 5-hydroksyindolilo-3-octowy 99%
kwas 5-hydroksyindolilo-3-octowy
Formuła: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Temp. topnienia: 162…165 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005639
Numer CAS: 54-16-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-195-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %