Drukuj
Merkaptan furfurylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
119810250 119811000
ACRO119810250EA 253 PLN
ACRO119810250 ACRO119811000
Merkaptan furfurylu 97%
Merkaptan furfurylu
Formuła: C₅H₆OS
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Numer MDL: MFCD00003254
Numer CAS: 98-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-628-2
Jednostka: 1228
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %