Drukuj
Alkohol furfurylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Furfurol
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 355 PLN
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Alkohol furfurylowy 98%
Alkohol furfurylowy
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 170 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003252
Numer CAS: 98-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-626-1
Jednostka: 2874
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04326
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %