Drukuj
Propiolan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 247 PLN
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Propiolan etylu 99%
Propiolan etylu
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 120 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 0,968 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009184
Numer CAS: 623-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-795-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %