Ester etylowy kwasu chloromrówkowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chloromrówczan etylu
118255000
118250025
ACRO118255000EA
656
PLN
ACRO118255000
ACRO118250025
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego 99%
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła:
C₃H₅ClO₂ MW: 108.52 g/mol Temp. Wrzenia: 94 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –81 °C Gęstość: 1.135 g/cm³ Temp. Zapłonu: 10 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000644 Numer CAS: 541-41-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-778-5 Jednostka: 1182 ADR: 6.1 Klasyfikacja Merck : 12,03831 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % (diethyl carbonate) |
Color scale | ≤50 APHA |
Free acid (HCl) | ≤0.1 % |
Methanol | ≤0.05 % |
Peroxides | ≤1 mg/kg H2O2 |