Drukuj
Chlorooctan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118220010 118220025 118220100 118222500
ACRO118220010EA 334 PLN
ACRO118220010 ACRO118220025 ACRO118220100 ACRO118222500
Chlorooctan etylu 99%
Chlorooctan etylu
Formuła: C₄H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 142…145 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000932
Numer CAS: 105-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-294-0
Jednostka: 1181
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03818
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %