Drukuj
2,5-difenyloksazol (PPO) 99% for scintillation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
117380250 117381000 117385000 117380025
ACRO117380250EA 192 PLN
ACRO117380250 ACRO117381000 ACRO117385000 ACRO117380025
2,5-difenyloksazol (PPO) 99% for scintillation
2,5-difenyloksazol (PPO)
Formuła: C₁₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 360 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 70…72 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005306
Numer CAS: 92-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-181-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 72 °C
Additional info background: < 25 cpm
HPLC ≥98.5 %
UV transmittance ≥85 % (40% in toluene)
Color of solution ≤50 APHA (40% in toluene)
Carbonyl compounds ≤0.002 % (acetone)
Titrable acid or base ≤0.0001 meq/g