Drukuj
1,3-Dimetylomocznik 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
116910010 116911000
ACRO116910010EA 351 PLN
ACRO116910010 ACRO116911000
1,3-Dimetylomocznik 98%
1,3-Dimetylomocznik
Formuła: C₃H₈N₂O
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101…105 °C
Gęstość: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008286
Numer CAS: 96-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-498-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %