Drukuj
1,4-Dimetylopiperazyna 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
116650050 116651000
ACRO116650050EA 158 PLN
ACRO116650050 ACRO116651000
1,4-Dimetylopiperazyna 98.5%
1,4-Dimetylopiperazyna
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 0,852 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Numer MDL: MFCD00006156
Numer CAS: 106-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-412-0
Jednostka: 2733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.0025 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %