Drukuj
5,6-Dimetylobenzimidazol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5,6-Dimethyl-1H-benzimidazole, 5,6-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
115980250 115981000
ACRO115980250EA 219 PLN
ACRO115980250 ACRO115981000
5,6-Dimetylobenzimidazol 99+%
5,6-Dimetylobenzimidazol
Formuła: C₉H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 377 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 203…206 °C
Numer MDL: MFCD00005603
Numer CAS: 582-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-488-1
Klasyfikacja Merck : 13,03263
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %