Drukuj
4,6-Dihydroksypirymidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115080250 115081000 115085000
ACRO115080250EA 257 PLN
ACRO115080250 ACRO115081000 ACRO115085000
4,6-Dihydroksypirymidyna 98%
4,6-Dihydroksypirymidyna
Formuła: C₄H₄N₂O₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016733
Numer CAS: 1193-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-772-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %