Drukuj
4,4'-Dihydroksybenzofenon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
114920050 114920250
ACRO114920050EA 234 PLN
ACRO114920050 ACRO114920250
4,4'-Dihydroksybenzofenon 97%
4,4'-Dihydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 217…222 °C
Gęstość: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002358
Numer CAS: 611-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-288-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %