Drukuj
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113640050 113640250
ACRO113640050EA 463 PLN
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina 98%
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₆Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 305 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162…163 °C
Numer MDL: MFCD00007723
Numer CAS: 5348-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-305-0
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %