Drukuj
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113631000 113635000
ACRO113631000EA 223 PLN
ACRO113631000 ACRO113635000
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy 97%
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy
Formuła: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 160 °C (,4 mmHg)
Temp. topnienia: 137…141 °C
Gęstość: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004300
Numer CAS: 94-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-361-1
Klasyfikacja Merck : 13,02825
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %