Drukuj
kwas cyjanooctowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110670010 110670250 110672500 110670050
ACRO110670010EA 767 PLN
ACRO110670010 ACRO110670250 ACRO110672500 ACRO110670050
kwas cyjanooctowy 97%
kwas cyjanooctowy
Formuła: C₃H₃NO₂
Temp. Wrzenia: 108 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 65…67 °C
Gęstość: Min, 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002677
Numer CAS: 372-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-743-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,02718
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥97.5 %