Drukuj
trans-Cinnamaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 375 PLN
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinnamaldehyde 99%
trans-Cinnamaldehyde
Formuła: C₉H₈O
Temp. Wrzenia: 250…252 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007000
Numer CAS: 14371-10-9
Klasyfikacja Merck : 12,02319
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol