Drukuj
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
110340050 110341000 110345000
ACRO110340050EA 247 PLN
ACRO110340050 ACRO110341000 ACRO110345000
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan 99%
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan
Formuła: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1.5 °C
Gęstość: 0.9225 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167977
Numer CAS: 470-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-431-5
Jednostka: 3271
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,03940
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4562 to 1.4582 (20°C, 589 nm)
Solubility (in ethanol (70% v/v)) 1:2
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.921 to 0.924
Specific optical rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589 nm) (neat)