Drukuj
Chlorek 4-bromopirydyniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107420050 107420250
ACRO107420050EA 420 PLN
ACRO107420050 ACRO107420250
Chlorek 4-bromopirydyniowy 98%
Chlorek 4-bromopirydyniowy
Formuła: C₅H₅BrClN
Temp. topnienia: 313…315 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012828
Numer CAS: 19524-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 243-128-4
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow-pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)