Drukuj
N-(3-Bromopropylo)ftalimid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
107390250 107391000
ACRO107390250EA 194 PLN
ACRO107390250 ACRO107391000
N-(3-Bromopropylo)ftalimid 98%
N-(3-Bromopropylo)ftalimid
Formuła: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 433
Temp. topnienia: 70…76 °C
Numer MDL: MFCD00005904
Numer CAS: 5460-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-738-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %