Drukuj
Bromowodorek 3-bromopropyloaminy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
107380250 107381000
ACRO107380250EA 283 PLN
ACRO107380250 ACRO107381000
Bromowodorek 3-bromopropyloaminy 98%
Bromowodorek 3-bromopropyloaminy
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218.92 g/mol
Temp. topnienia: 171…175 °C
Numer MDL: MFCD00012912
Numer CAS: 5003-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-675-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige to light pink Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute NH4OH)