Drukuj
N-(2-Bromoetylo)ftalimid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
106970250 106971000
ACRO106970250EA 196 PLN
ACRO106970250 ACRO106971000
N-(2-Bromoetylo)ftalimid 97%
N-(2-Bromoetylo)ftalimid
Formuła: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 318
Temp. topnienia: 81…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005902
Numer CAS: 574-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-379-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)