Bromowodorek 2-bromoetyloaminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
106930250
106931000
106930010
106930025
106932500
106935000
ACRO106930250EA
150
PLN
ACRO106930250
ACRO106931000
ACRO106930010
ACRO106930025
ACRO106932500
ACRO106935000
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy 99%
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy
Formuła:
BrCH₂CH₂NH₃Br Temp. topnienia: 172…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012886 Numer CAS: 2576-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-924-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 172 to 176 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |