Drukuj
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzyltriphenylphosphonium chloride
106210250 106211000 106215000
ACRO106210250EA 198 PLN
ACRO106210250 ACRO106211000 ACRO106215000
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy 99%
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₂₅H₂₂ClP
MW: 388.88 g/mol
Temp. topnienia: 337 °C
Temp. Zapłonu: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011913
Numer CAS: 1100-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-154-3
Jednostka: 3464
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %