Drukuj
5-Benzyloksyindol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106090050 106090250
ACRO106090050EA 241 PLN
ACRO106090050 ACRO106090250
5-Benzyloksyindol 95%
5-Benzyloksyindol
Formuła: C₁₅H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 165 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 96…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005676
Numer CAS: 1215-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-930-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≤6 % Toluene
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g