Drukuj
Kwas 3-benzoilopropionowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105790250 105791000
ACRO105790250EA 289 PLN
ACRO105790250 ACRO105791000
Kwas 3-benzoilopropionowy 98%
Kwas 3-benzoilopropionowy
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002792
Numer CAS: 2051-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-135-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %