Drukuj
1-Fenylobutan-1,3-dion 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
105690500 105692500
ACRO105690500EA 306 PLN
ACRO105690500 ACRO105692500
1-Fenylobutan-1,3-dion 98%
1-Fenylobutan-1,3-dion
Formuła: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…58 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008786
Numer CAS: 93-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-286-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %