Drukuj
Benzopinakol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
105590100 105591000
ACRO105590100EA 160 PLN
ACRO105590100 ACRO105591000
Benzopinakol 98%
Benzopinakol
Formuła: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Temp. Wrzenia: 508 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 184…186 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004448
Numer CAS: 464-72-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-356-8
Klasyfikacja Merck : 13,01101
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %