Drukuj
7-Azaindol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
105100050 105100010 105100250
ACRO105100050EA 597 PLN
ACRO105100050 ACRO105100010 ACRO105100250
7-Azaindol 98%
7-Azaindol
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 270 °C (1004HPA)
Temp. topnienia: 103…107 °C
Gęstość: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005606
Numer CAS: 271-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-981-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥97.5 %