Drukuj
2-Amino-4-metylopirymidyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
104090100 104091000
ACRO104090100EA 141 PLN
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-metylopirymidyna 97%
2-Amino-4-metylopirymidyna
Formuła: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 283
Temp. topnienia: 155…160 °C
Numer MDL: MFCD00006101
Numer CAS: 108-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-591-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %